Merck
292931
Sigma-Aldrich
4-Allyl-3,5-cyclohexandion-1-carbonsäure-methylester
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2C6H6(=O)2CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
mp (Schmelzpunkt)
128-132 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)C1CC(=O)C(CC=C)C(=O)C1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)