Wichtige Dokumente
292869
2-Aminoethyl-dihydrogen-phosphat
98%
Synonym(e):
O-Phosphocolamin, O-Phosphoethanolamin, Colaminphosphorsäure, O-Phosphoryl-ethanolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
241-243 °C (lit.)
SMILES String
NCCOP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO4P/c3-1-2-7-8(4,5)6/h1-3H2,(H2,4,5,6)
InChIKey
SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?