Wichtige Dokumente
292214
3-Acetylbenzonitril
97%
Synonym(e):
3′-Cyanoacetophenon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
SBCFGFDAZCTSRH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?