Merck
290688
Sigma-Aldrich
4-Acetamido-4′-Isothiocyanato-2,2′-Stilbenedisulfonsäure Dinatriumsalz
technical grade, 80%
Synonym(e):
SITS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12N2Na2O7S3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
498.46 (anhydrous basis)
Beilstein:
9177451
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Qualität
technical grade
Assay
80%
SMILES String
[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)N=C=S)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O7S3.2Na/c1-11(20)19-15-7-5-13(17(9-15)29(24,25)26)3-2-12-4-6-14(18-10-27)8-16(12)28(21,22)23;;/h2-9H,1H3,(H,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b3-2+;;
InChIKey
NPAWAMRXPHRVQY-WTVBWJGASA-L
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)