Merck
290416
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorphenylessigsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
116-119 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-3-1-2-5(8(6)10)4-7(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
UXSQXUSJGPVOKT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,3-Difluorophenylacetic acid may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)