Merck
290343
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Difluorzimtsäure
98%
Größe auswählen
5 G
102,00 €
102,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
102,00 €
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
102,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-1+
InChIKey
XAWHCSKPALFWBI-DAFODLJHSA-N
Anwendung
trans-2,5-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)