Merck
290254
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorbenzoylchlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5031 (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
fluoro
SMILES String
Fc1cc(F)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)4-1-5(9)3-6(10)2-4/h1-3H
InChIKey
OYZWEOORLJBPMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3,5-Difluorobenzoyl chloride was used in the synthesis of AMPA (α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid) potentiator LY450108-[14C] containing 14C-label attached to the chiral center of the molecule[1].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 14C?labeled and tritiated AMPA potentiator LY450108.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 48(2), 85-100 (2005)