Merck
289191
Sigma-Aldrich
Lutetium(III)-oxid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Cassiopeiumoxid
Größe auswählen
5 G
378,00 €
378,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
378,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Lu2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
378,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lutetium
Dichte
9.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Lu]O[Lu]=O
InChI
1S/2Lu.3O
InChIKey
MPARYNQUYZOBJM-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
A new AB2O4 phase, LuPd2O4, with potential uses in superconducting material as well as being of goechemical importance, was formed at elevated pressure and temperature from Lu2O3 and PdO in the presence of potassium chlorate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen, B-H.; Walker, D.
Chemistry of Materials, 9, 1700-1700 (1997)
Artikel
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.