Merck
287369
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −8°, c = 4 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChIKey
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Sonstige Hinweise
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)