Merck
287091
Supelco
Pyridoxamin -dihydrochlorid
Synonym(e):
4-Aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinmethanol -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.11
Beilstein:
3632748
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
Verunreinigungen
may contain ≤10% water
mp (Schmelzpunkt)
224-226 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChIKey
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)