Wichtige Dokumente
286842
1-Nonadecanol
99%
Synonym(e):
Nonadecyl alcohol, n-Nonadecanol
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
60-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C19H40O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20/h20H,2-19H2,1H3
InChIKey
XGFDHKJUZCCPKQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?