Merck
286702
Sigma-Aldrich
DL-Mevalonsäurelacton
97%
Synonym(e):
DL-3-Hydroxy-3-methyl-δ-valerolacton, DL-Mevalolacton
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
Beilstein:
80960
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
145-150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
SMILES String
CC1(O)CCOC(=O)C1
Sonstige Hinweise
Contains mevalonic acid
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)