Wichtige Dokumente
285927
L(−)-Galactose
98%
About This Item
Assay
98%
SMILES String
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?