Merck
284904
Sigma-Aldrich
Piperazin -dihydrochlorid Hydrat
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10N2 · 2HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.06 (anhydrous basis)
Beilstein:
3551215
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
SMILES String
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2.2ClH.H2O/c1-2-6-4-3-5-1;;;/h5-6H,1-4H2;2*1H;1H2
InChIKey
ZQVBNUIFDLXAFI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)