Merck
282847
Sigma-Aldrich
2-Nitroresorcin
98%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H3-1,3-(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
98%
Form
solid
Selbstzündungstemp.
800 °F
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
SMILES String
Oc1cccc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,8-9H
InChIKey
ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2