Merck
28255
Sigma-Aldrich
(+)-Cuparen
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(R)-1-(p-Tolyl)-1,2,2-trimethyl-cyclopentan
Größe auswählen
1 ML
575,00 €
575,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
575,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.34
Beilstein:
2326949
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
575,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +64±2°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.523
bp
275 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)[C@]2(C)CCCC2(C)C
InChI
1S/C15H22/c1-12-6-8-13(9-7-12)15(4)11-5-10-14(15,2)3/h6-9H,5,10-11H2,1-4H3/t15-/m0/s1
InChIKey
SLKPBCXNFNIJSV-HNNXBMFYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
María Peñuelas et al.
The Plant cell, 31(10), 2491-2509 (2019-08-09)
The lipid-derived phytohormone jasmonoyl-isoleucine regulates plant immunity, growth and development in vascular plants by activating genome-wide transcriptional reprogramming. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), this process is largely orchestrated by the master regulator MYC2 and related transcription factors (TFs). However, the TFs