Merck
282510
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-phenyl-1-propen
99%
Synonym(e):
2-Methylpropenyl-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
Beilstein:
1902046
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187-188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50-−48 °C (lit.)
Dichte
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C/c1ccccc1
InChI
1S/C10H12/c1-9(2)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChIKey
BTOVVHWKPVSLBI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
2-Methyl-1-phenyl-1-propene has been used in the preparation of 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-1-ol and 1-bromo-2-methyl-1-phenylpropan-2-ol.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bromohydrin formation in dimethyl sulfoxide.
Dalton DR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 90(20), 5498-5501 (1968)