Merck
279390
Sigma-Aldrich
Ethylacetat-2-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
618,00 €
618,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
618,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13CH3CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
618,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Expl.-Gr.
11.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-84 °C (lit.)
Dichte
0.912 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCOC([13CH3])=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i2+1
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-VQEHIDDOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)