Wichtige Dokumente
277479
α-Phenylbutyrophenon
98%
Synonym(e):
1,2-Diphenyl-1-butanone
About This Item
Assay
98%
SMILES String
CCC(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)