Merck
276154
Sigma-Aldrich
3-Amino-2-pyrazincarbonsäure-methylester
97%
Größe auswählen
10 G
48,80 €
48,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
48,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.14
Beilstein:
127495
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
48,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
169-172 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1nccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
InChIKey
INCSQLZZXBPATR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate has been used in:
  • synthesis of 2-arylpteridin-4-ones[1] and piperazine-derived 2-furan-2-yl-[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrazines[2]
  • reactions with isocyanates[3] and aroyl chlorides[1] for conversion to pteridinediones
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dihalogentriphenylphosphorane in der Heterocyclensynthese, 29. Eine einfache Synthese von Pteridin-4-onen aus 3-Amino-2-pyrazincarbonsauremethylester und Pyrazino [3, 1] oxazin-4-onen.
Wamhoff H and Kroth E.
Synthesis, 04, 405-410 (1994)
First synthesis of piperazine-derived [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] pyrazine as an adenosine A2a receptor antagonist.
Peng H, et al.
Heterocycles, 65(10), 2321-2327 (2005)
Heterocycles, 35, 949-949 (1993)