Wichtige Dokumente
275298
3,5-Dihydroxy-2-naphthoesäure
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cc2cccc(O)c2cc1O
InChI
1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
InChIKey
YELLAPKUWRTITI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?