This product is not air-sensitive, so it does not require purging with inert gas.
Wichtige Dokumente
271365
Ethoxyacetylen -Lösung
~40 wt. % in hexanes
Synonym(e):
1-Ethoxyethyne, Ethoxyethyne, Ethyl ethynyl ether, Ethynyl ethyl ether
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
~40 wt. % in hexanes
Brechungsindex
n20/D 1.378
Dichte
0.732 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-5-4-2/h1H,4H2,2H3
InChIKey
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Flammpunkt (°C)
-26 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Buenas tardes, me gustaría saber si este producto está purgado con Ar en el bote o si contiene aire? Gracias, saludos
1 Antwort-
Hilfreich?