268100
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch -Lösung
1.0 M in H2O
Synonym(e):
Tetrabutylammonium-dihydrogenphosphat -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1.0 M in H2O
Dichte
1.037 g/mL at 25 °C
SMILES String
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Katalysator für die selektive N-Alkylierung von Indolen mit elektronenarmen Alkenen.
- HBA-Katalysator (Wasserstoffbrücken-Akzeptor) zur Synthese von Ketoestern über Aktivierung von αC-H-Bindungen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable