Wichtige Dokumente
266728
Kupfer
foil, thickness 0.1 mm, 99.999%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
foil
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Dicke
0.1 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)