Merck
26564
Sigma-Aldrich
Chlor-tripyrrolidinophosphonium-hexafluorophosphat
≥98.0% (AT)
Synonym(e):
PyCloP
Größe auswählen
25 G
313,00 €
313,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
313,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C12H24ClN3P · PF6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.73
Beilstein:
6842341
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
313,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (AT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl[P+](N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24ClN3P.F6P/c13-17(14-7-1-2-8-14,15-9-3-4-10-15)16-11-5-6-12-16;1-7(2,3,4,5)6/h1-12H2;/q+1;-1
InChIKey
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for:
Peptide coupling reactions and synthesis of coupling reagents
Sequence selective peptide recognition
Synthesis of condensing reagents
Synthesis of heterocyclic β-sheet ligands
Sonstige Hinweise
Crystalline reagent for peptide coupling of N-alkylated N-Fmoc and N-Z amino acids in high yield and without racemization[1]
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Coste et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 2437-2437 (1994)