Wichtige Dokumente
265179
2,4-Difluorbenzaldehyd
98%
Größe auswählen
27,44 €
Listenpreis39,20 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
27,44 €
Listenpreis39,20 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.498 (lit.)
bp
65-66 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.299 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
InChIKey
WCGPCBACLBHDCI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
131.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
55 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?