Merck
263907
Sigma-Aldrich
(−)-Noe-lactol Dimer
≥99%
Synonym(e):
(−)-MBF-OH Dimer, (−)-Noe’s Reagens, (2S,3aR,eS,7aR)-Octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl-ether, Bis-[(2S,3aR,4S,7aR)octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran-2-yl]-ether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −200°, c = 2 in THF
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
[H][C@]12C[C@H](O[C@@H]3C[C@]4([H])[C@@H]5CC[C@](C)([C@]4([H])O3)C5(C)C)O[C@@]1([H])[C@@]6(C)CC[C@@H]2C6(C)C
InChI
1S/C24H38O3/c1-21(2)15-7-9-23(21,5)19-13(15)11-17(26-19)25-18-12-14-16-8-10-24(6,20(14)27-18)22(16,3)4/h13-20H,7-12H2,1-6H3/t13-,14-,15+,16+,17-,18-,19-,20-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
VUDXCBLBKXFCNA-FEFNCVQLSA-N
Rechtliche Hinweise
Noe-Lactol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)