Wichtige Dokumente
261432
Methylcumalat
98%
Synonym(e):
2-Oxo-2H-pyran-5-carbonsäure-methylester, 2-Pyron-5-carbonsäure-methylester
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
bp
178-180 °C/60 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-67 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)C1=COC(=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O4/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)11-4-5/h2-4H,1H3
InChIKey
HHWWWZQYHPFCBY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.