Merck
257826
Sigma-Aldrich
5-(2-Hydroxyethyl)-3,4-dimethyl-thiazoliumiodid
98%
Synonym(e):
3,4-Dimethyl-5-(2-hydroxyethyl)-thiazoliumiodid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H12INOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.15
Beilstein:
3740014
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
82-85 °C (lit.)
SMILES String
[I-].Cc1c(CCO)sc[n+]1C
InChI
1S/C7H12NOS.HI/c1-6-7(3-4-9)10-5-8(6)2;/h5,9H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GDNOYVMHHMSZJV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)