Merck
257273
Sigma-Aldrich
6-Brom-4-methyl-1-phenylanthrapyridon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H14BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
λmax
418 nm
SMILES String
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
InChIKey
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)