Merck
256943
Sigma-Aldrich
Ethylaluminiumsesquichlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3Al2Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.51
Beilstein:
4027369
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Al](Cl)Cl.CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/3C2H5.2Al.3ClH/c3*1-2;;;;;/h3*1H2,2H3;;;3*1H/q;;;+1;+2;;;/p-3
InChIKey
LDXMUMPEDOQULK-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM chrome-plated bronze ball valve
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xinxin Wang et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 45(45), 18313-18323 (2016-11-03)
Five examples of selectively fluorinated unsymmetrical diiminoacenaphthylenes, 1-[2,6-{(4-FC
Qaiser Mahmood et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(21), 6934-6947 (2017-05-16)
A new family of nickel halides (bromides Ni1-Ni5 and chlorides Ni6-Ni10) ligated by 1-(2,6-dibenzhydryl-4-nitrophenylimino)-2-(arylimino)acenaphthylene (Aryl = 2,6-Me