Merck
25625
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-nitro-toluol
≥99.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.58
Beilstein:
2044766
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C
SMILES String
Cc1cc(ccc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChIKey
BGDCQZFFNFXYQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phase transfer catalysis used in synthesis of N-(2-methyl-4-nitrophenyl) piperidine [J].
Wenqi YSXXL.
Chemical Reagents, 1, 013-013 (1993)