Wichtige Dokumente
254681
3,5-Dichlorsalicylsäure
97%
Synonym(e):
3,5-Dichlor-2-hydroxybenzoesäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
220-222 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChIKey
CNJGWCQEGROXEE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?