Merck
254452
Sigma-Aldrich
Chlortripropylsilan
98%
Synonym(e):
Tripropylchlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.80
Beilstein:
1737489
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
Dichte
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChIKey
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)