Merck
254193
Sigma-Aldrich
Gallium(III)-chlorid
≥99.99%
Synonym(e):
Gallium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
GaCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Dampfdruck
1 mmHg ( 48 °C)
Assay
≥99.99%
mp (Schmelzpunkt)
78 °C (lit.)
Dichte
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
Verpackung
Produkt ist in Ampullen verpackt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)