Merck
254185
Sigma-Aldrich
Kupfer(I)-bromid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Cuprous bromide
Größe auswählen
10 G
240,00 €
100 G
580,00 €
240,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
240,00 €
100 G
580,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CuBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.45
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
240,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
504 °C (lit.)
Dichte
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kupfer(I)-bromid ist ein schwach grüner anorganischer diamagnetischer Feststoff, der eine Polymerstruktur wie Zinksulfid aufweist. Es ist wasserunlöslich und wird häufig in den Bereichen Katalyse, Nanomaterialsynthese und Solarzellen eingesetzt.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Kupfer(I)-bromid:
  • Als lösungsverarbeitende Lochtransportschicht (HTL) für organische Solarzellen (OSCs). CuBr verbessert die Leistungsumwandlungseffizienz von Solarzellen.[1]
  • Als Vorstufe zur Synthese von photolumineszierenden metallorganischen Gerüsten (MOFs).[2]
  • Zur Synthese von hoch emissiven dreikoordinierten Kupfer(I)-Komplexen als Dotierstoff in OLEDs mit einem maximalen externen Quantenwirkungsgrad von 21,3 %.[3]
  • Als ein Katalysator mit Liganden für Atom-Transfer-Radical-Polymerisation (ATRP) Reaktion von tertiären Alkylhalogeniden in 14 verschiedenen Lösungsmitteln zur Bestimmung der Ratenkonstante.
  • Zur Synthese des makrozyklischen Polymers über intramolekulare Radikalfänger-gestützte Atom-Transfer-Radical-Kupplung.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An acs-Type Metal--Organic Framework with an Unprecedented Undecanuclear Copper Cluster as Secondary Building Unit
Sheng Hu, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 3669-3673 (2012)
Highly Efficient Green Organic Light-Emitting Diodes Containing Luminescent Three-Coordinate Copper(I) Complexes
Masashi Hashimoto, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133, 10348-10351 (2011)
Copper Bromide as an Efficient Solution-Processable Hole Transport Layer for Organic Solar Cells: Effect of Solvents
Ranoo Bhargav, et al.
ACS Omega, 4, 6028-6034 (2019)
Carla Sardo et al.
International journal of pharmaceutics, 563, 347-357 (2019-04-03)
Sustained pulmonary delivery of tobramycin from microparticles composed of drug/polymer nanocomplexes offers several advantages against traditional delivery methods. Namely, in patients with cystic fibrosis, microparticle delivery can protect the tobramycin being delivered from strong mucoadhesive interactions, thus avoiding effects on
Denissova I and Barriault L et al.
Handbook of Reagents for Organic Synthesis null
Artikel
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protokolle
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?