Wichtige Dokumente
253839
3-Acetylbenzoesäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
169-171 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ketone
SMILES String
CC(=O)c1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
CHZPJUSFUDUEMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?