Merck
25170
Sigma-Aldrich
1-(Chlormethyl)naphthalin
technical, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-Naphthylmethylchlorid
Größe auswählen
50 ML
70,50 €
70,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
70,50 €
About This Item
Lineare Formel:
C10H7CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.64
Beilstein:
636885
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
70,50 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solid
Farbe
deep brown
Brechungsindex
n20/D 1.635 (lit.)
n20/D 1.635
bp
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
32 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
InChIKey
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kinetics and dissociation mechanism of 1-(chloromethyl)naphthalene following 266nm photoexcitation has been studied[1]. Intermolecular nucleophilic dearomatization of 1-chloromethyl naphthalene with various activated methylene compounds has been investigated[2].
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bo Peng et al.
Organic letters, 13(19), 5402-5405 (2011-09-14)
Palladium-catalyzed nucleophilic dearomatization of chloromethyl naphthalene derivatives to produce ortho- or para-substituted carbocycles in satisfactory to excellent yields has been developed. The unprecedented dearomatization reactions proceeded smoothly under mild conditions via η(3)-benzylpalladium intermediates.
Formation kinetics and spectra of aromatic radicals in solution.
Kelley DF, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 87(11), 1842-1843 (1983)