Merck
250430
Sigma-Aldrich
2-Benzylamino-4-methylpyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
98-100 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccnc(NCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c1-11-7-8-14-13(9-11)15-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
QHDJYTUZWBABGW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)