Merck
249963
Sigma-Aldrich
Kaliumtetranitroplatinat(II)
98%
About This Item
Lineare Formel:
K2Pt(NO2)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
457.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
[K+].[K+].[O-][N+](=O)[Pt--]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2K.4NO2.Pt/c;;4*2-1-3;/q2*+1;;;;;-2
InChIKey
IBATUMPEEVPRPS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)