Merck
249270
1,3-Acetondicarbonsäure
98%
Synonym(e):
3-Oxo-glutarsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2COCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.10
Beilstein:
1447081
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
133 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)CC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChIKey
OXTNCQMOKLOUAM-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)