Merck
249246
Sigma-Aldrich
(−)-Menthylchlorid
98%
Synonym(e):
(1R)-(−)-Menthylchlorid, (1S,2R,4R)-2-Chlor-1-isopropyl-1-methylcyclohexan, [1(S)-(1α,2β,4β)]-2-Chlor-4-methyl-1-(methylethyl)-cyclohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H19Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.71
Beilstein:
1902297
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D −52.4°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.4634 (lit.)
bp
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20-−16.5 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup