Merck
248959
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl)phosphit
96%
Synonym(e):
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
Größe auswählen
100 G
202,00 €
202,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
202,00 €
About This Item
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O]2P(O)H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.42
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
202,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.442 (lit.)
Dichte
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
InChIKey
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bis(2-ethylhexyl) phosphite is an chemical warfare simulant and its reaction with common ion binary ionic liquid has been investigated[1]. Mass-transfer kinetics of Eu3+ and Am3+ in bis(2-ethylhexyl) phosphite-n-dodecane-NaCl-HCl-water system has been investigated[2].
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kinetics and mechanism of the interfacial mass transfer of europium (3+) and americium (3+) in the system bis (2-ethylhexyl) phosphate-n-dodecane-sodium chloride-hydrochloric acid-water.
Danesi PR and Vandegrift GF.
The Journal of Physical Chemistry, 85(24), 3646-3651 (1981)
Reactions of Chemical Warfare Agent Simulants in the Common Ion Binary Ionic Liquid 1, 2-Dimethyl-3-propylimidazolium/Copper (II) Bis (trifluoromethylsulfonyl) amide.
Wilkes JS, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 48(13), 6203-6211 (2009)