Wichtige Dokumente
245607
3,4-Dichlorphenylisocyanat
97%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.2 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
isocyanate
SMILES String
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
InChIKey
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
253.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
123 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?