Merck
245437
Sigma-Aldrich
αα-(Cyanimino)-3,4-dichlorphenethylamin
99%
Größe auswählen
100 G
192,00 €
192,00 €
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
192,00 €
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CH2C(=NCN)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
192,00 €
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
N\C(Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)=N/C#N
InChI
1S/C9H7Cl2N3/c10-7-2-1-6(3-8(7)11)4-9(13)14-5-12/h1-3H,4H2,(H2,13,14)
InChIKey
FPJZOLMBOBRFFS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)