Merck
244457
Sigma-Aldrich
3-Nonin-1-ol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C≡CCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.457 (lit.)
bp
111-112 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC#CCCO
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)