545430
3-Octin-1-ol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4569 (lit.)
Dichte
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC#CCCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-4,7-8H2,1H3
InChIKey
LRZGRGVRZSDRTK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- (3Z)-octen-1-ol
- 7-octyn-1-ol
- 3-cis-octenoic acid
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter