Merck
244031
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-oxid
<10 μm, Black
About This Item
Lineare Formel:
NiO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Ni, 76-77%
Partikelgröße
<10 μm
Dichte
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ni]=O
InChI
1S/Ni.O
InChIKey
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)