Merck
242942
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl-D-tartrat
99%
Synonym(e):
(−)-Dimethyl-D-tartrat, Dimethyl-D-tartrat
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(OH)CO2CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14
Beilstein:
1726254
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
Optische Reinheit
ee: ≥99% (GLC)
bp
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-60 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable