Merck
227803
Sigma-Aldrich
(−)-Diisopropyl-D-tartrat
98%
Synonym(e):
(−)-Diisopropyl-D-tartrat
About This Item
Lineare Formel:
[-CH(OH)CO2CH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
Beilstein:
5265431
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]23/D −17°, neat
Optische Reinheit
ee: ≥99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
Dichte
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
hydroxyl
SMILES String
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChIKey
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Anwendung
Both D- and L-forms are reagents for kinetic resolution of racemic allylic alcohols and α-furfuryl amides by enantioselective epoxidation.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The Journal of Organic Chemistry, 59, 1444-1444 (1994)
Aldrichimica Acta, 18, 53-53 (1985)
Tetrahedron, 49, 2641-2641 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 12208-12208 (1993)